1,5-Diphenylcarbazid 98% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
sym. Diphenylcarbazid, 1,5-Diphenylcarbonohydrazid, Kohlensäuredi(phenylhydrazid), Diphenylcarbazid
158840250
158841000
158845000
ACRO158840250EA
54
EUR
ACRO158840250
ACRO158841000
ACRO158845000
1,5-Diphenylcarbazid 98% ACS
1,5-Diphenylcarbazid
Formel:
C₁₃H₁₄N₄O Siedepunkt: 454 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 173…176 °C Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003013 CAS-Nummer: 140-22-7 EINECS: 205-403-7 Merck Index: 13,03353 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | light grey to light purple to light brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 173 to 176 °C |
Sulfated ash | ≤0.05 % |
Solubility | (in aqueous acetone) Passes test |
HPLC | ≥97.5 % |
Sensitivity | (to chromate) Passes test |