1,5-Diphenylcarbazid ≥97,0% zur Analyse
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: sym. Diphenylcarbazid, 1,5-Diphenylcarbonohydrazid, Kohlensäuredi(phenylhydrazid), Diphenylcarbazid
23550.120EA 37.8 EUR
23550.120 23550.153
1,5-Diphenylcarbazid ≥97,0% zur Analyse
1,5-Diphenylcarbazid
Formel: C₁₃H₁₄N₄O
Molecular Weight: 242.28 g/mol
Siedepunkt: 454
Schmelzpunkt: 170…172 °C
Dichte: 1.31 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003013
CAS-Nummer: 140-22-7
EINECS: 205-403-7
Merck Index: 13,03353
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03cf8836a36f1077443ec2e3cfa151621925bd46&vid=a1b2bd876c3fbd9d6ded95c8430e4ec16bf5172b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97.0 %
Suited for Cr6+ reagent Passes test
Melting point 171 - 173 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Insolubility in methanol Max. 100 ppm