1,5-Diphenylcarbazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: sym. Diphenylcarbazid, 1,5-Diphenylcarbonohydrazid, Kohlensäuredi(phenylhydrazid), Diphenylcarbazid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
259225-100G 259225-25G
SIAL259225-100GEA 242 EUR
SIAL259225-100G SIAL259225-25G
1,5-Diphenylcarbazid, Sigma-Aldrich®
1,5-Diphenylcarbazid
Formel: C₁₃H₁₄N₄O
Molecular Weight: 242,28 g/mol
Siedepunkt: 454 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 170…172 °C
Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003013
CAS-Nummer: 140-22-7
EINECS: 205-403-7
Merck Index: 13,03353
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03cf8836a36f1077443ec2e3cfa151621925bd46&vid=a1b2bd876c3fbd9d6ded95c8430e4ec16bf5172b&prid=web&clid=SAPDAM