3-Bromchinolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
124133-100G 124133-25G
SIAL124133-100GEA 275 EUR
SIAL124133-100G SIAL124133-25G
3-Bromchinolin, Sigma-Aldrich®
3-Bromoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
Molecular Weight: 208,06 g/mol
Siedepunkt: 274 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 15 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006767
CAS-Nummer: 5332-24-1
EINECS: 226-237-1