2-Chinolincarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Chinolincarboxaldehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
334251-1G 334251-5G
SIAL334251-1GEA 68.7 EUR
SIAL334251-1G SIAL334251-5G
2-Chinolincarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Chinolincarbaldehyd
Formel: C₁₀H₇NO
Molecular Weight: 157,17 g/mol
MDL: MFCD00075032
CAS-Nummer: 5470-96-2
EINECS: 226-804-3