3-Chinolincarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Chinolincarboxaldehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
177121-1G 177121-5G
SIAL177121-1GEA 105 EUR
SIAL177121-1G SIAL177121-5G
3-Chinolincarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Chinolincarbaldehyd
Formel: C₁₀H₇NO
Molecular Weight: 157,17 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006768
CAS-Nummer: 13669-42-6
EINECS: 237-147-7