4-Chinolincarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Chinolincarboxaldehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
176966-10G 176966-2.5G
SIAL176966-10GEA 196 EUR
SIAL176966-10G SIAL176966-2.5G
4-Chinolincarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Chinolincarbaldehyd
Formel: C₁₀H₇NO
Molecular Weight: 157,17 g/mol
Siedepunkt: 122…123 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006781
CAS-Nummer: 4363-93-3
EINECS: 224-453-0