2-Chlorchinolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C70401-25G
C70401-5G
SIALC70401-25GEA
310
EUR
SIALC70401-25G
SIALC70401-5G
2-Chlorchinolin, Sigma-Aldrich®
2-Chloroquinoline
Formel:
C₉H₆ClN Molecular Weight: 163.61 g/mol Siedepunkt: 266…267 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 38 Dichte: 1.2464 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006741 CAS-Nummer: 612-62-4 EINECS: 210-317-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...