4-Chlorchinolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C70509-1G C70509-5G
SIALC70509-1GEA 67.6 EUR
SIALC70509-1G SIALC70509-5G
4-Chlorchinolin, Sigma-Aldrich®
4-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
Molecular Weight: 163.61 g/mol
Siedepunkt: 260…261 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28
Dichte: 1.25
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006773
CAS-Nummer: 611-35-8
EINECS: 210-267-7