5,7-Dichlor-8-chinolinol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Chloroxine, 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D64600-100G D64600-5G
SIALD64600-100GEA 88.2 EUR
SIALD64600-100G SIALD64600-5G
5,7-Dichlor-8-chinolinol, Sigma-Aldrich®
5,7-Dichlor-8-chinolinol
Formel: C₉H₅Cl₂NO
Molecular Weight: 214.05 g/mol
Siedepunkt: 355
Schmelzpunkt: 183
MDL: MFCD00006786
CAS-Nummer: 773-76-2
EINECS: 212-258-3
Merck Index: 13,02193

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR