Chinaldinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Chinolincarbonsäure, Chinolin-2-carbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
160660-10G 160660-2.5G
SIAL160660-10GEA 136 EUR
SIAL160660-10G SIAL160660-2.5G
Chinaldinsäure, Sigma-Aldrich®
Chinaldinsäure
Formel: C₁₀H₇NO₂
Schmelzpunkt: 154…157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006752
CAS-Nummer: 93-10-7
EINECS: 202-218-3
Merck Index: 12,08227