4-Hydroxy-2-chinolincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Kynurensäure, 4-Hydroxychinaldinsäure, KYNA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
K3375-1G K3375-250MG K3375-5G
SIALK3375-1GEA 64.3 EUR
SIALK3375-1G SIALK3375-250MG SIALK3375-5G
4-Hydroxy-2-chinolincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-2-chinolincarbonsäure
Formel: C₁₀H₇NO₃
Molecular Weight: 189,17 g/mol
Schmelzpunkt: 275 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149476
CAS-Nummer: 492-27-3
EINECS: 207-751-5
Merck Index: 13,05342