5-Aminochinolin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Chinolin-5-ylamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

A79205-1G A79205-5G
SIALA79205-1GEA 79 EUR
SIALA79205-1G SIALA79205-5G
5-Aminochinolin, Sigma-Aldrich®
5-Aminochinolin
Formel: C₉H₈N₂
Molecular Weight: 144,18 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006797
CAS-Nummer: 611-34-7
EINECS: 210-266-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR