8-Aminochinolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Chinolin-8-ylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
260789-25G 260789-5G
SIAL260789-25GEA 186 EUR
SIAL260789-25G SIAL260789-5G
8-Aminochinolin, Sigma-Aldrich®
8-Aminochinolin
Formel: C₉H₈N₂
Molecular Weight: 144,18 g/mol
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 64 °C
Dichte: 1,337 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006809
CAS-Nummer: 578-66-5
EINECS: 209-427-9