2-Chinolinol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Chinolon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

270873-1G 270873-5G
SIAL270873-1GEA 42.6 EUR
SIAL270873-1G SIAL270873-5G
2-Chinolinol, Sigma-Aldrich®
2-Chinolinol
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145,16 g/mol
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 199…200 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006743
CAS-Nummer: 59-31-4
EINECS: 200-420-6
Merck Index: 13,01835

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR