4-Chinolinol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Quinolin-4-ol, 4-Hydroxyquinoline

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

H58005-10G H58005-1G H58005-5G
SIALH58005-10GEA 135 EUR
SIALH58005-10G SIALH58005-1G SIALH58005-5G
4-Chinolinol, Sigma-Aldrich®
4-Chinolinol
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145.16 g/mol
Schmelzpunkt: 202…206 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006777
CAS-Nummer: 611-36-9
EINECS: 210-268-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR