Chinolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
241571-100G
241571-500G
241571-5G
SIAL241571-100GEA
62.7
EUR
SIAL241571-100G
SIAL241571-500G
SIAL241571-5G
Chinolin, Sigma-Aldrich®
Chinolin
Formel:
C₉H₇N Siedepunkt: 238 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –15 °C Dichte: 1,095 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 107 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006736 CAS-Nummer: 91-22-5 EINECS: 202-051-6 UN: 2656 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,08160 |