4-Hydroxychinaldin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methyl-4-chinolinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H43806-10G
H43806-50G
SIALH43806-10GEA
92.2
EUR
SIALH43806-10G
SIALH43806-50G
4-Hydroxychinaldin, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxychinaldin
Formel:
C₁₀H₉NO Molecular Weight: 159,19 g/mol Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa) |
MDL:
MFCD00006758 CAS-Nummer: 607-67-0 EINECS: 210-140-6 |