2,3-Dichlorchinoxalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
144525-10G 144525-50G
SIAL144525-10GEA 51.9 EUR
SIAL144525-10G SIAL144525-50G
2,3-Dichlorchinoxalin, Sigma-Aldrich®
2,3-Dichloroquinoxaline
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 199,04 g/mol
Siedepunkt: 301 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 152…153 °C
MDL: MFCD00006720
CAS-Nummer: 2213-63-0
EINECS: 218-667-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III