5-Methylchinoxalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
MQ300
W320307-100G-K W320307-1KG-K W320307-250G-K
SIALW320307-100G-KEA 325 EUR
SIALW320307-100G-K SIALW320307-1KG-K SIALW320307-250G-K
5-Methylchinoxalin, Sigma-Aldrich®
5-Methylquinoxaline
Formel: C₉H₈N₂
Molecular Weight: 144.18 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012335
CAS-Nummer: 13708-12-8
EINECS: 237-246-5