6-Methylchinoxalin
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
002740-1G
002740-5G
002740-25G
FLUO002740-1GEA
31.1
EUR
FLUO002740-1G
FLUO002740-5G
FLUO002740-25G
6-Methylchinoxalin
6-Methylquinoxaline
Formel:
C₉H₈N₂ Molecular Weight: 144.18 g/mol |
MDL:
MFCD00041001 CAS-Nummer: 6344-72-5 |