Vitamin B12 (Cyanocobalamin) ≥98% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Scientific
A14894.03
A14894.06
A14894.14
A14894.03EA
107
EUR
A14894.03
A14894.06
A14894.14
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) ≥98% (Trockengewicht)
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Purity: 98+%
CAS No.: 68-19-9
Molecular Formula: C63H88CoN14O14P
Formula Weight: 1355.38
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Merck Reference: 14,10014
MDL No.: MFCD00151092
Formel:
C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P Molecular Weight: 1355,38 g/mol Schmelzpunkt: 320 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00151092 CAS-Nummer: 68-19-9 EINECS: 200-680-0 Merck Index: 14,10014 |