Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

V6629-100MG V6629-1G V6629-250MG V6629-5G
SIALV6629-100MGEA 77 EUR
SIALV6629-100MG SIALV6629-1G SIALV6629-250MG SIALV6629-5G
Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Sigma-Aldrich®
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Formel: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Molecular Weight: 1355.38 g/mol
Schmelzpunkt: 320
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00151092
CAS-Nummer: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR