2,3-Dichlor-5,6-dicyan-p-benzochinon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: DDQ, 4,5-Dichlor-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1,2-dicarbonitril, 2,3-Dichlor-5,6-dicyanchinon
A11879.09 A11879.18 A11879.30 AB115761.0050
A11879.09EA 38.5 EUR
A11879.09 A11879.18 A11879.30 ABCRAB115761.0050
2,3-Dichlor-5,6-dicyan-p-benzochinon 98%
2,3-Dichlor-5,6-dicyan-p-benzochinon
Purity: 98% CAS No.: 84-58-2 Molecular Formula: C8Cl2N2O2 Formula Weight: 227.01 Melting Point: 214-218° Beilstein Reference: 747939 Merck Reference: 14,3063 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001593
Formel: C₈Cl₂N₂O₂
Molecular Weight: 227,01 g/mol
Siedepunkt: 396 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 214…218 °C
Dichte: 1,713 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001593
CAS-Nummer: 84-58-2
EINECS: 201-542-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3063