p-Benzochinon, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Chinon, 1,4-Benzochinon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

12309-100G 12309-25G
12309-100GEA 597 EUR
12309-100G 12309-25G
p-Benzochinon, Supelco®
p-Benzochinon
Formel: C₆H₄O₂
Molecular Weight: 108.1 g/mol
Siedepunkt: ∼174 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 112…114 °C
Dichte: 1.318 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 77
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001591
CAS-Nummer: 106-51-4
EINECS: 203-405-2
UN: 2587
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,08259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c5ff55bf47f3fbb18431bc9082a0a80a544544d&vid=4fb17acee77decda477147951df6c144f29f6ec4&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR