p-Benzochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chinon, 1,4-Benzochinon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B10358-100G
B10358-500G
B10358-5G
B10358-1KG
SIALB10358-100GEA
48.4
EUR
SIALB10358-100G
SIALB10358-500G
SIALB10358-5G
SIALB10358-1KG
p-Benzochinon, Sigma-Aldrich®
p-Benzochinon
Formel:
C₆H₄O₂ Molecular Weight: 108,1 g/mol Siedepunkt: ∼174 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 112…114 °C Dichte: 1,318 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001591 CAS-Nummer: 106-51-4 EINECS: 203-405-2 UN: 2587 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,08259 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...