1,4-Cyclohexadien 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cyclohexa-1,4-dien
154820050 154820250 154821000
ACRO154820050EA 42.7 EUR
ACRO154820050 ACRO154820250 ACRO154821000
1,4-Cyclohexadien 97% stabilisiert
1,4-Cyclohexadien
Formel: C₆H₈
Molecular Weight: 80,13 g/mol
Siedepunkt: 81…82 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –49,2 °C
Dichte: 0,84 g/cm³
Flammpunkt: –6 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001535
CAS-Nummer: 628-41-1
EINECS: 211-043-1
UN: 3295
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4715 to 1.4735 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1 % BHT