1,3-Cyclooctadien ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 97%
CAS No.: 1700-10-3
Molecular Formula: C8H12
Formula Weight: 108.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.4930
Odour: Characteristic
Melting Point: -53°
Boiling Point: 142-144°
Beilstein Reference: 1901033
UN No.: 2520
MDL No.: MFCD00001751
Formel:
C₈H₁₂ Siedepunkt: 142…144 °C Schmelzpunkt: –53 °C Dichte: 0,869 Flammpunkt: 24 °C (75 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00001751 CAS-Nummer: 1700-10-3 EINECS: 216-929-1 UN: 2520 ADR: 3,III |