Methyl-p-benzochinon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl-1,4-benzochinon, Methylchinon
36670.09
36670.18
36670.09EA
44.2
EUR
36670.09
36670.18
Methyl-p-benzochinon ≥98%
Methyl-p-benzochinon
Purity: 98%
CAS No.: 553-97-9
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Physical Form: Crystalline
Appearance: Yellowish green
Melting Point: 67-70°
MDL No.: MFCD00001603
Formel:
C₇H₆O₂ Molecular Weight: 122.12 g/mol Siedepunkt: 187 Schmelzpunkt: 67…70 °C Dichte: 1.08 g/cm³ (75.5 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001603 CAS-Nummer: 553-97-9 EINECS: 209-056-2 |