Methyl-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Methyl-1,4-benzochinon, Methylchinon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
211311-100G 211311-5G
SIAL211311-100GEA 194 EUR
SIAL211311-100G SIAL211311-5G
Methyl-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Methyl-p-benzochinon
Formel: C₇H₆O₂
Molecular Weight: 122,12 g/mol
Siedepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 65…67 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (75.5 °C)
MDL: MFCD00001603
CAS-Nummer: 553-97-9
EINECS: 209-056-2