α-Terpinen 90% tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
p-Mentha-1,3-dien
207491000
207495000
ACRO207491000EA
41
EUR
ACRO207491000
ACRO207495000
α-Terpinen 90% tech.
α-Terpinen
Formel:
C₁₀H₁₆ Molecular Weight: 136.24 g/mol Siedepunkt: 173 Schmelzpunkt: –48 °C Dichte: 0.837 g/cm³ Flammpunkt: 46 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00001534 CAS-Nummer: 99-86-5 EINECS: 202-795-1 UN: 2319 ADR: 3 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 0.832 to 0.842 g/ml |
GC | ≥88 % |