α-Terpinen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: p-Mentha-1,3-dien
86473-1ML 86473-5ML
SIAL86473-1MLEA 155 EUR
SIAL86473-1ML SIAL86473-5ML
α-Terpinen, Sigma-Aldrich®
α-Terpinen
Formel: C₁₀H₁₆
Molecular Weight: 136.24 g/mol
Siedepunkt: 173
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 0.834 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00001534
CAS-Nummer: 99-86-5
EINECS: 202-795-1
UN: 2319
ADR: 3 III