α-Terpinen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: p-Mentha-1,3-dien
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W355801-1KG-K W355801-8KG-K
SIALW355801-1KG-KEA 87.8 EUR
SIALW355801-1KG-K SIALW355801-8KG-K
α-Terpinen, Sigma-Aldrich®
α-Terpinen
Formel: C₁₀H₁₆
Molecular Weight: 136.24 g/mol
Siedepunkt: 173
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 0.834 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00001534
CAS-Nummer: 99-86-5
EINECS: 202-795-1
UN: 2319
ADR: 3 III