γ-Terpinen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: p-Mentha-1,4-dien
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
223190-5ML 223190-100ML
SIAL223190-5MLEA 27.2 EUR
SIAL223190-5ML SIAL223190-100ML
γ-Terpinen, Sigma-Aldrich®
γ-Terpinen
Formel: C₁₀H₁₆
Molecular Weight: 136.24 g/mol
Siedepunkt: 182
Dichte: 0.846 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001537
CAS-Nummer: 99-85-4
EINECS: 202-794-6
UN: 2319
ADR: 3 III