γ-Terpinen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: p-Mentha-1,4-dien
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W355909-1KG-K W355909-20KG-K W355909-8KG-K
SIALW355909-1KG-KEA 130 EUR
SIALW355909-1KG-K SIALW355909-20KG-K SIALW355909-8KG-K
γ-Terpinen, Sigma-Aldrich®
γ-Terpinen
Formel: C₁₀H₁₆
Molecular Weight: 136,24 g/mol
Siedepunkt: 182 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,846 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001537
CAS-Nummer: 99-85-4
EINECS: 202-794-6
UN: 2319
ADR: 3,III