Bromcyclopentan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cyclopentylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C115207-100G C115207-250G C115207-25G
SIALC115207-100GEA 38.2 EUR
SIALC115207-100G SIALC115207-250G SIALC115207-25G
Bromcyclopentan, Sigma-Aldrich®
Bromcyclopentan
Formel: C₅H₉Br
Molecular Weight: 149.03 g/mol
Siedepunkt: 138
Dichte: 1.39 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001359
CAS-Nummer: 137-43-9
EINECS: 205-294-6
UN: 1993
ADR: 3 III