Bromcyclopropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cyclopropylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C117307-25G C117307-5G
SIALC117307-25GEA 160 EUR
SIALC117307-25G SIALC117307-5G
Bromcyclopropan, Sigma-Aldrich®
Bromcyclopropan
Formel: C₃H₅Br
Molecular Weight: 120,98 g/mol
Siedepunkt: 67…69 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,505 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001271
CAS-Nummer: 4333-56-6
EINECS: 224-375-7
UN: 1993
ADR: 3,II