Chlorcyclobutan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Cyclobutylchlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

333565-1G 333565-5G
SIAL333565-1GEA 78 EUR
SIAL333565-1G SIAL333565-5G
Chlorcyclobutan, Sigma-Aldrich®
Chlorcyclobutan
Formel: C₄H₇Cl
Molecular Weight: 90,55 g/mol
Siedepunkt: 80,2 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,991 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013736
CAS-Nummer: 1120-57-6
EINECS: 214-314-2
UN: 1127
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR