2-Chlorcyclopentanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C32801-25G
C32801-5G
SIALC32801-25GEA
349
EUR
SIALC32801-25G
SIALC32801-5G
2-Chlorcyclopentanon, Sigma-Aldrich®
2-Chlorcyclopentanon
Formel:
C₅H₇ClO Molecular Weight: 118.56 g/mol Siedepunkt: 72 Dichte: 1.2061 g/cm³ (0 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00001410 CAS-Nummer: 694-28-0 EINECS: 211-769-9 UN: 2810 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...