Cyclobutanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C96001-1G C96001-5G
SIALC96001-1GEA 59.8 EUR
SIALC96001-1G SIALC96001-5G
Cyclobutanon, Sigma-Aldrich®
Cyclobutanone
Formel: C₄H₆O
Molecular Weight: 70.09 g/mol
Siedepunkt: 99
Dichte: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001332
CAS-Nummer: 1191-95-3
EINECS: 214-745-6
UN: 1224
ADR: 3 II