Cycloheptanon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Suberon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C99000-100G C99000-250G C99000-25G
SIALC99000-100GEA 133 EUR
SIALC99000-100G SIALC99000-250G SIALC99000-25G
Cycloheptanon, Sigma-Aldrich®
Cycloheptanon
Formel: C₇H₁₂O
Molecular Weight: 112,17 g/mol
Siedepunkt: 179 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004159
CAS-Nummer: 502-42-1
EINECS: 207-937-6
UN: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02751

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR