Cyclopentanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W391018-10KG-K W391018-1KG-K W391018-5KG-K
SIALW391018-10KG-KEA 693 EUR
SIALW391018-10KG-K SIALW391018-1KG-K SIALW391018-5KG-K
Cyclopentanon, Sigma-Aldrich®
Cyclopentanone
Formel: C₅H₈O
Molecular Weight: 84.12 g/mol
Siedepunkt: 130
Schmelzpunkt: –58 °C
Dichte: 0.941 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 31
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001409
CAS-Nummer: 120-92-3
EINECS: 204-435-9
UN: 2245
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02771