1,3-Cyclohexandion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dihydroresorcin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C101605-100G C101605-500G C101605-5G
SIALC101605-100GEA 90.1 EUR
SIALC101605-100G SIALC101605-500G SIALC101605-5G
1,3-Cyclohexandion, Sigma-Aldrich®
1,3-Cyclohexandion
Formel: C₆H₈O₂
Molecular Weight: 112.13 g/mol
Siedepunkt: 235
Schmelzpunkt: 105
Dichte: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001585
CAS-Nummer: 504-02-9
EINECS: 207-980-0
Merck Index: 13,03200