1,3-Cyclopentandion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Cyclopentane-1,3-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
177164-1G
177164-5G
SIAL177164-1GEA
104
EUR
SIAL177164-1G
SIAL177164-5G
1,3-Cyclopentandion, Sigma-Aldrich®
1,3-Cyclopentandion
Formel:
C₅H₆O₂ Molecular Weight: 98.1 g/mol Schmelzpunkt: 149…152 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00001405 CAS-Nummer: 3859-41-4 EINECS: 223-372-8 |