1,4-Cyclohexandion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
125423-10G 125423-50G
SIAL125423-10GEA 57.1 EUR
SIAL125423-10G SIAL125423-50G
1,4-Cyclohexandion, Sigma-Aldrich®
1,4-Cyclohexandion
Formel: C₆H₈O₂
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 75…76 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001606
CAS-Nummer: 637-88-7
EINECS: 211-306-0