Cyclobutancarbonsäurechlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Cyclobutancarbonylchlorid
110910100 110910010 110910500
ACRO110910100EA 104 EUR
ACRO110910100 ACRO110910010 ACRO110910500
Cyclobutancarbonsäurechlorid 99%
Cyclobutancarbonsäurechlorid
Formel: C₅H₇ClO
Molecular Weight: 118.56 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (760 mmHg)
Flammpunkt: 37 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001319
CAS-Nummer: 5006-22-4
EINECS: 225-680-8
UN: 2920
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4545 to 1.4565 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.06 to 1.19
BSC Certification Passes