Cyclobutancarbonsäurechlorid 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Cyclobutancarbonylchlorid
B20317.09 B20317.18
B20317.09EA 126 EUR
B20317.09 B20317.18
Cyclobutancarbonsäurechlorid 98
Cyclobutancarbonsäurechlorid
Purity: 98% CAS No.: 5006-22-4 Molecular Formula: C5H7ClO Formula Weight: 118.56 Flash Point: 37°(99°F) Refractive Index: 1.4550 Odour: Stench Boiling Point: 145° Beilstein Reference: 956624 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00001319
Formel: C₅H₇ClO
Molecular Weight: 118.56 g/mol
Siedepunkt: 145 °C
Dichte: 1.039
Flammpunkt: 37 °C (99 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001319
CAS-Nummer: 5006-22-4
EINECS: 225-680-8
UN: 2920
ADR: 8 II