Cyclobutancarbonsäurechlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Cyclobutancarbonylchlorid
009110-10G 009110-50G
FLUO009110-10GEA 146 EUR
FLUO009110-10G FLUO009110-50G
Cyclobutancarbonsäurechlorid
Cyclobutancarbonsäurechlorid
Formel: C₅H₇ClO
Molecular Weight: 118.56 g/mol
Siedepunkt: 60
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001319
CAS-Nummer: 5006-22-4
EINECS: 225-680-8
UN: 2920
ADR: 8 II