Cyclobutancarbonsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Cyclobutancarbonylchlorid
MQ100
C95706-10G
C95706-50G
SIALC95706-10GEA
82.8
EUR
SIALC95706-10G
SIALC95706-50G
Cyclobutancarbonsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Cyclobutancarbonsäurechlorid
Formel:
C₅H₇ClO Molecular Weight: 118.56 g/mol Siedepunkt: 60 Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00001319 CAS-Nummer: 5006-22-4 EINECS: 225-680-8 UN: 2920 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...