Cyclohexancarbonsäurechlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
169050250 169051000
ACRO169050250EA 24 EUR
ACRO169050250 ACRO169051000
Cyclohexancarbonsäurechlorid 98%
Cyclohexancarbonsäurechlorid
Formel: C₇H₁₁ClO
Siedepunkt: 184 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29 °C
Dichte: 1,09 g/cm³
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001456
CAS-Nummer: 2719-27-9
EINECS: 220-322-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %
Titration RCOOH ≤2 %
Free acid (HCl) Traces